Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3860,00 zł
agency
AOAC® (PTM)
product line
TRANSIA®
shelf life
3‑9 mo.
packaging
pkg of 96 tests
manufacturer/tradename
BioControl Systems SA0180
storage condition
(Tightlyclosed. Keep in a well-ventilated place. No metal containers.)
technique(s)
ELISA: suitable
input
food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Application
Features and Benefits
- Dokładna metoda wykrywania salmonelli:
TRANSIA® PLATE Salmonella Gold to kanapkowy test immunoenzymatyczny do wykrywania Salmonelli w żywności, paszy i próbkach środowiskowych. Test wykorzystuje wysoce specyficzne opatentowane przeciwciała do tworzenia kompleksu antygen-przeciwciało, który, jeśli jest obecny, tworzy reakcję zmiany koloru po dodaniu substratu, który jest odczytywany za pomocą czytnika mikropłytek.
- Znormalizowany protokół - wyniki w ciągu 24 godzin:
Te same media wzbogacające i czas inkubacji dla wszystkich próbek skracają czas przygotowania mediów i zwiększają wydajność laboratorium. Etapy wzbogacania są zharmonizowane z metodą referencyjną ISO i są wspólne dla wszystkich matryc.
- Gotowość do automatyzacji:
TRANSIA® Plate Salmonella Gold można w pełni zautomatyzować za pomocą procesora mikropłytek Gemini®.
- Szeroka walidacja
TRANSIA® Plate Salmonella Gold posiada liczne walidacje obejmujące wszystkie próbki żywności, paszy i środowiska od organizacji takich jak AFNOR i AOAC Research Institute.
Other Notes
- Microtiter plate with divisible strips, 96 wells (8 wells x 12 strips) – 1 pc
- Lid for the microtiter plate – 1 pc
- Negative control – ready to use – 1 x 10 mL
- Positive control – ready to use – 1 x 8 mL
- Washing buffer – concentrated 20X – 1 x 60 mL
- Conjugate: anti-Salmonella antibodies conjugated to peroxydase – ready to use – 1 x 16 mL
- Substrate: TMB – ready to use – 1 x 57 mL
- Stop solution: H2SO4 – ready to use – 1 x 57 mL
- Extraction reagent – ready to use – 1 x 12.5 mL
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 96 tests | packaging pkg of 960 tests | packaging pkg of 96 tests | packaging pkg of 960 tests |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition (Tightlyclosed. Keep in a well-ventilated place. No metal containers.) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| shelf life 3‑9 mo. | shelf life 3‑9 mo. | shelf life 3‑24 mo. | shelf life 3‑24 mo. |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| product line TRANSIA® | product line TRANSIA® | product line TRANSIA® | product line TRANSIA® |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c