Przejdź do
LI0691BC
TRANSIA® PLATE Listeria spp.
BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
96 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4030,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41116129
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
AFNOR
product line
TRANSIA®
shelf life
3‑24 mo.
packaging
pkg of 96 tests
manufacturer/tradename
BioControl Systems LI0691
technique(s)
ELISA: suitable
input
food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
General description
TRANSIA® PLATE Listeria to zestaw do wykrywania bakterii z rodzaju Listeria(L. monocytogenes, L. ivanovii, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri, L. grayi ) w produktach mlecznych, mięsnych, owocach morza, warzywach i próbkach środowiskowych.
Application
Certyfikacja AFNOR TRA 02/06 - 11/95
ELISA
Biochem/physiol Actions
TRANSIA® PLATE Listeria to test ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) oparty na dwuetapowej reakcji typu sandwich. Stałym podłożem reakcji jest płytka do mikromiareczkowania z dzielonymi paskami mikrostudzienek. Specyficzne przeciwciała antygenów wici są szczepione na studzienkach płytki mikrotitracyjnej.
Features and Benefits
  • Wykrywa wszystkie 6 gatunków Listeria, zapewniając prawdziwe wskazanie jakości produktu i powierzchni.
  • Kontrole pozytywne i negatywne dostarczane z zestawem.
Other Notes
  • 1 microplate with dividable microwell strips with 96 wells (12 microwell strips of 8 microwells).
  • Negative control: (bacterial antigens not belonging to the Listeria genus), ready-to-use, 10 mL.
  • Positive control: Listeria monocytogenes antigens, ready-to-use, 8 mL.
  • Conjugate (contains peroxidase conjugated anti-Listeria antibodies), ready-to-use, 16 mL.
  • Wash buffer, 20 X concentration, 60 mL.
  • Substrate (urea H2O2), ready-to-use, 57 mL.
  • Chromogen (TMB), ready-to-use, 57 mL.
  • Stop solution (H2SO4), ready-to-use, 57 mL.
  • 1 microplate cover.
Legal Information
TRANSIA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LI0685BCSA0180BCSA0190BC
packaging
pkg of 96 tests
packaging
pkg of 960 tests
packaging
pkg of 96 tests
packaging
pkg of 960 tests
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
3‑24 mo.
shelf life
3‑24 mo.
shelf life
3‑9 mo.
shelf life
3‑9 mo.
agency
AFNOR
agency
AFNOR
agency
AOAC® (PTM)
agency
AFNOR
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
LI069104061838820617