Przejdź do
S8003
Standardy ludzkiego DNA CpGenome 5-mC i 5-hmC
The CpGenome 5-mC & 5-hmC Human DNA Standards provides two samples of human genomic DNA from the same individual.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.31
eCl@ss:
32161000
3070,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
CpGenome, Upstate®
shipped in
dry ice
General description
Zestaw CpGenome 5-mC & 5-hmC Human DNA Standards zawiera dwie próbki ludzkiego genomowego DNA od tej samej osoby. Ten genomowy DNA zawiera fizjologiczne poziomy 5-mC i 5-hmC, które zostały precyzyjnie określone ilościowo za pomocą analizy LC/MS. Te dopasowane ludzkie wzorce są użyteczne jako kontrole pozytywne w testach metylacji DNA zaprojektowanych do wykrywania lub ilościowego oznaczania modyfikacji 5-mC (5-metylocytozyny) i/lub 5-hmC (5-hydroksymetylocytozyny).
Application
CpGenome 5-mC & 5-hmC Human DNA Standards dostarcza dwie próbki ludzkiego genomowego DNA od tej samej osoby.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Physical form
Bufor wodny zawierający 10 mM Tris-HCl; 0,1 mM EDTA; pH 8,0.
Preparation Note
Przechowywać przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Other Notes
One vial of human brain DNA, 5µg
One vial of human spleen DNA, 5µg
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S8001S8000-MS8005H
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
mouse
species reactivity
human
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
CpGenome
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
CpGenome, Upstate®
manufacturer/tradename
CpGenome, Upstate®
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
DNA methylation is an important epigenetic mechanism regulating gene silencing, imprinting, embryonic development, and chromosome stability. DNA methylation occurs on the 5 carbon position of cytosine residues mainly within CpG dinucleotides to form 5-methylcytosines (5-mC). The reaction is catalyzed by DNA methyltransferases (DNMTs). 5-methylcytosines residues may also be hydroxylated by TET enzymes to form 5-hydroxymethylcytosine (5-hmC), which has differing roles from 5-mC. EMD Millipore provides robust tools that enable you to not only detect and quantify 5-mC and 5-hmC, but also to accurately distinguish between these modifications.
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S800304053252823756