Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 μg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
General description
Dostarczone materiały:
Jedna fiolka zawierająca 5 µg (20 µl) uniwersalnego wzorca metylowanego mysiego DNA CpGenome w stężeniu 250 ng/µl.
Walidacja:
Metylację specyficzną dla PCR (MSP) przeprowadzono na CpGenome Universal Methylated Mouse DNA po modyfikacji bisulfitem za pomocą zestawu CpGenome Turbo Bisulfite (nr kat. S7847). W tym teście wykorzystano trzy zestawy starterów z zestawów CpG WIZ Oct-4 (nr katalogowy S7840): zestaw starterów U, który annealuje do niemetylowanego DNA zmodyfikowanego bisulfitem; startery M, które annealują do sekwencji zmodyfikowanych metylowanym bisulfitem; oraz startery W, które annealują do niemetylowanego lub metylowanego DNA, który nie został poddany modyfikacji bisulfitem. Tylko startery M wygenerowały produkt dla tego standardu.
CpGenome i CpG WIZ są znakami towarowymi Serologicals Corporation. Produkty metylacji CpG WIZ mają zastosowanie do technologii licencjonowanych wyłącznie przez The Johns Hopkins University School of Medicine. Technologia PCR specyficzna dla metylacji (MSP) jest objęta amerykańskim patentem nr 5,786,146.
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename CpGenome, Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename CpGenome, Upstate® | manufacturer/tradename CpGenome, Upstate® |
| species reactivity mouse | species reactivity - | species reactivity rat | species reactivity rat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
DNA methylation is an important epigenetic mechanism regulating gene silencing, imprinting, embryonic development, and chromosome stability. DNA methylation occurs on the 5 carbon position of cytosine residues mainly within CpG dinucleotides to form 5-methylcytosines (5-mC). The reaction is catalyzed by DNA methyltransferases (DNMTs). 5-methylcytosines residues may also be hydroxylated by TET enzymes to form 5-hydroxymethylcytosine (5-hmC), which has differing roles from 5-mC. EMD Millipore provides robust tools that enable you to not only detect and quantify 5-mC and 5-hmC, but also to accurately distinguish between these modifications.
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S8000 | 04053252648397 |