Przejdź do
S7860
Standard niemetylowanego genomowego DNA szczura CpGenome
Useful as a control or standard for variety of epigenomic assays such as methylated or unmethylated DNA enrichment, bisulfite conversion or melt curve analysis to determine the status of global or locus- specific DNA methylation.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
1380,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
CpGenome, Upstate®
shipped in
wet ice
General description
Wzorzec niemetylowanego genomowego DNA szczura CpGenome jest idealny do stosowania jako kontrola lub wzorzec w badaniach metylacji DNA. Ten niemetylowany wzorzec jest generowany przy użyciu amplifikacji z przemieszczeniem wielu nici genomowego DNA szczura przy użyciu polimerazy DNA Phi29. W wyniku tego procesu powstaje wzorzec DNA, który zawiera ≥ 95% niemetylowanych cytozyn w całym genomie, zarówno w regionach heterochromatycznych, jak i euchromatycznych.
Application
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Physical form
5 µg DNA w buforze zawierającym 10 mM Tris-HCl pH 8,0, 0,1 mM EDTA
Preparation Note
Po otrzymaniu próbki należy ją wyjąć i przechowywać w temperaturze -20°C, aby uniknąć wielokrotnego zamrażania i rozmrażania, które może spowodować fragmentację DNA. Aby uzyskać najlepszą jakość, należy ograniczyć zamrażanie i rozmrażanie tej samej porcji DNA w temperaturze -20°C do nie więcej niż 3 razy. W przypadku dłuższego przechowywania, DNA może być przechowywane w temperaturze -80°C. Przy odpowiednim przechowywaniu i ochronie przed nadmiernymi cyklami zamrażania i rozmrażania, produkt ten jest stabilny przez okres do dwóch lat od daty otrzymania.
Analysis Note
Quantitative Methylation Specific PCR (qMSP):
Bisulfite converted unmethylated and methylated rat genomic DNA are assessed for methylation status at various loci within the genome.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7855S7865S8000-M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
manufacturer/tradename
CpGenome
manufacturer/tradename
CpGenome, Upstate®
manufacturer/tradename
CpGenome, Upstate®
manufacturer/tradename
CpGenome, Upstate®
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S786004055977120165