Przejdź do
S7112
Jodek propidium/roztwór antyfadowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
851,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
851,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Level
technique(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
General description
Jodek propidium: {3,8-diamino-5-[3-(dietylometyloammonio)propylo]-6-fenylofenantrydynoid}. Roztwór zapobiegający blaknięciu: p-fenylenodiamina i glicerol w roztworze PBS. 2,5 μg/ml jodku propidium (PI) zawieszonego w roztworze Antifade.
Application
Jodek propidyny jest jądrowym barwnikiem fluorescencyjnym stosowanym do kontrbarwienia zatopionych w parafinie, utrwalonych w formalinie tkanek, do rozróżniania żywych i martwych komórek w cytometrii przepływowej oraz do barwienia chromosomów metafazowych lub jąder interfazowych, które zostały poddane hybrydyzacji z sondami wykrytymi za pomocą fluoresceiny lub równoważnych fluorów. Antifade zapobiega trwałej utracie fluorescencji lub wygaszaniu sygnału fluorescencyjnego z powodu fotowybielania i przedłużonej ekspozycji na źródła światła o wysokiej intensywności.
Dostarczone materiały
Każda fiolka zawiera 1 ml roztworu Propidium Iodide/Antifade Solution.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jodek propidium jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym. Antifade jest potencjalną toksyną i substancją drażniącą. Należy zachować szczególną ostrożność. Unikać kontaktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi. Podczas pracy należy nosić rękawiczki i fartuch laboratoryjny. Postępować zgodnie z wytycznymi instytucji dotyczącymi usuwania odpadów niebezpiecznych. Przechowywać szczelnie zamknięty i ograniczyć ekspozycję na światło.
Powiązane produkty
Roztwór zapobiegający blaknięciu S7114
Roztwór DAPI/Antifade S7113
Roztwór jodku propidium S7109
Preparation Note
Zalecane przechowywanie
-15ºC do -25ºC
Chronić przed światłem
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7114537060537059
technique(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
technique(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S711208436037125676