Przejdź do
S55535BC
Rurki polipropylenowe
BioControl, For use with Gemini, size 3.5 mL
Synonim(y):
Probówki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.34
UNSPSC Code:
41122409
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
packaging
pkg of 1000 units (Bulk packed)
manufacturer/tradename
BioControl Systems S-55.535*, Gemini®
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
size
3.5 mL
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with Gemini (78000)
storage temp.
room temp
General description
Probówki polipropylenowe (probówki na próbki) są akcesoriami eksploatacyjnymi systemu Gemini®. Gemini® to w pełni zautomatyzowany procesor mikropłytek kompatybilny ze wszystkimi enzymatycznymi testami immunologicznymi i jest wstępnie zaprogramowany do testów płytkowych TRANSIA®. Probówki polipropylenowe mają większą stabilność termiczną, chemiczną i mechaniczną. Materiał jest biologicznie obojętny i idealnie nadaje się do testów immunologicznych i przechowywania próbek. Oferuje zwiększoną pojemność w porównaniu z innymi systemami do testów o wysokiej przepustowości.
Application
Probówki polipropylenowe kompatybilne z systemem Gemini® przyczyniają się do automatyzacji różnych procedur, takich jak ELISA i inne diagnostyczne testy immunoenzymatyczne.
Other Notes
Tubes, PP, 3.5 mL
Legal Information
Gemini is a registered trademark of Stratec
TRANSIA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z666092Z617857NOR10018
compatibility
for use with Gemini (78000)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 1000 units (Bulk packed)
packaging
pack of 2,000
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 100 ea
material
polypropylene
material
polypropylene , round bottom tube
material
cap (plugseal), colorless cap, colorless tube, polypropylene cap, polypropylene tube, round bottom
material
colorless tube, glass tube
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
BioControl Systems S-55.535*, Gemini®
manufacturer/tradename
Greiner 115201
manufacturer/tradename
Greiner 102270
manufacturer/tradename
Norell 1001-8
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S5553504061838820600