Przejdź do
Z617857
Greiner round bottom tubes, polypropylene
capacity 1.3 mL, diam. × L 8.5 mm × 44 mm
Synonim(y):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner 102270
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121700
Capacity:
1.3 mL
Material:
cap (plugseal), colorless cap, colorless tube, polypropylene cap, polypropylene tube, round bottom
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no, for micro rack tube system (Z642851), with attached strip cap, round (U) bottom
Packaging:
pack of 1000 ea
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cap (plugseal), colorless cap, colorless tube, polypropylene cap, polypropylene tube, round bottom
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, for micro rack tube system (Z642851), with attached strip cap, round (U) bottom
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Greiner 102270
cap diam.
5.8 mm
capacity
1.3 mL
diam. × L
8.5 mm × 44 mm
diam.
8.5 mm
General description
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z666092Z617806Z617776
description
capacity 1.3 mL, diam. × L 8.5 mm × 44 mm
description
volume 5 mL, diam. × L 12 mm × 75 mm
description
test tube, 14 mL, 17 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
description
test tube, 20 mL, 16 x 152 mm, polystrene, round (U) bottom
capacity
1.3 mL
capacity
-
capacity
14 mL
capacity
20 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Greiner 102270
manufacturer/tradename
Greiner 115201
manufacturer/tradename
Greiner 187101
manufacturer/tradename
Greiner 169101
material
round bottom, colorless cap, polypropylene cap, cap (plugseal), polypropylene tube, colorless tube
material
polypropylene , round bottom tube
material
colorless tube, polystyrene tube, round bottom, round bottom tube
material
colorless tube, round bottom, round bottom tube, polystyrene tube
feature
graduations: no, for micro rack tube system (Z642851), with attached strip cap, round (U) bottom
feature
-
feature
cap: no, graduations: no
feature
cap: no, graduations: no
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 2,000
packaging
pack of 1500
packaging
pack of 1500
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)