Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Alkohol izopropylowy, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Quality Segment
agency
meets USP/NF, suitable for SM 2310, suitable for SM 2320, suitable for SM 4500 - NH3
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Titrable acid, ≤0.0001 meq/g Titrable base, ≤0.002% Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde), ≤0.10% Water (H2O)
evapn. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤210 nm
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤1.00, λ: 220 nm Amax: ≤0.40, λ: 230 nm Amax: ≤0.20, λ: 245 nm Amax: ≤0.08, λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 275 nm Amax: ≤0.03, λ: 300 nm Amax: ≤0.02, λ: 330-400 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
CC(C)O
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Preparation Note
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol izopropylowy