Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 816,00 zł |
Informacje o tej pozycji
816,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C
filter diam.
25 mm
thickness
200 μm ± 50 μm
gravimetric extractables
0.5%
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
bubble point
>3 psi, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Application
- Clarification organic solutions and solvent
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- FAS sample filtration
Features and Benefits
Filters have high dirt-holding capacity
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic |
| material plain filter, white filter, polypropylene membrane | material plain filter, polypropylene membrane, white filter | material plain filter, polypropylene membrane, white filter | material plain filter, polypropylene membrane, white filter |
| pore size 0.45 μm pore size, >40 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, >40 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, >40 % porosity | pore size 0.2 μm pore size, >40 % porosity |
| parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C | parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C | parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C | parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Produkty
Wyświetl dane dotyczące fluorowanych substancji ekstrahowalnych, odzysku i zalecanych produktów filtracyjnych do testowania PFAS przy użyciu zmodyfikowanej EPA 537.1.
Walidacja filtrów strzykawkowych Millex® PES w testach PFAS próbek wody przy użyciu metody EPA 537.1.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.