PPTH04700
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 47 mm, hydrophobic, polypropylene
Synonim(y):
Hydrophobic, Polypropylene cut disc, Air monitoring filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical)
1 h at 90 °C
śr. filtra
47 mm
rozmiar
200 μm ± 50 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
wielkość porów
0.45 μm pore size
>40 % porosity
punkt pęcherzykowania
>3 psi, air with methanol at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- Clarification organic solutions and solvent
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- FAS sample filtration
Cechy i korzyści
Filters have high dirt-holding capacity
produkt powiązany
Produkty
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.