Przejdź do
PPHH09050
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 90 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonim(y):
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 ea
Sprawdź dostępność w koszyku
930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104921
Pore size:
0.45 μm pore size, >40 % porosity
Material:
plain filter, polypropylene membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Sterility:
non-sterile
930,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1 h at 90 °C
filter diam.
90 mm
thickness
190 μm ± 50 μm
gravimetric extractables
0.5%
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
bubble point
>9.0 psi, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Polypropylene as a membrane material demonstrates low extractables, high thermal stability, relatively fast liquid flow rates, and broad chemical compatibility, for the filtration of mobile phase, general filtration of aqueous and organic/aggressive solvents, clarification and prefiltration.
Application
  • Clarification of aqueous and organic solutions
  • General filtration
  • HPLC/LC-MS mobile phase filtration
  • Clarifying acids and bases
  • PFAS Sample filtration
Features and Benefits
  • Low extractables;
  • Broad thermal stability
  • Broad chemical compatibility
  • Fast liquid flow rates
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PPHH02500PPHH04700PPHH01300
material
plain filter, white filter, polypropylene membrane
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
pore size
0.45 μm pore, >40 % porosity
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
parameter
1 h at 90 °C
parameter
1 h at 90 °C
parameter
1 h at 90 °C
parameter
1 h at 90 °C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Wyświetl dane dotyczące fluorowanych substancji ekstrahowalnych, odzysku i zalecanych produktów filtracyjnych do testowania PFAS przy użyciu zmodyfikowanej EPA 537.1.
Walidacja filtrów strzykawkowych Millex® PES w testach PFAS próbek wody przy użyciu metody EPA 537.1.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Zobacz wszystkie artykuły