Kluczowe dokumenty
PPHH01300
Millipore
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonim(y):
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
Wybierz wielkość
100 EACH
739,00 zł
739,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EACH
739,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
739,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Materiały
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
1 h at 90 °C
śr. filtra
13 mm
grubość
190 μm ± 50 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
wielkość porów
0.45 μm pore
>40 % porosity
punkt pęcherzykowania
>15 psi, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Polypropylene as a membrane material demonstrates low extractables, high thermal stability, relatively fast liquid flow rates, and broad chemical compatibility, for the filtration of mobile phase, general filtration of aqueous and organic/aggressive solvents, clarification and prefiltration.
Zastosowanie
  • Clarification of aqueous and organic solutions
  • General filtration
  • HPLC/LC-MS mobile phase filtration
  • Clarifying acids and bases
  • PFAS Sample filtration
Cechy i korzyści
  • Low extractables
  • Broad thermal stability
  • Broad chemical compatibility
  • Fast liquid flow rates
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Walidacja filtrów strzykawkowych Millex® PES w testach PFAS próbek wody przy użyciu metody EPA 537.1.