Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
50 ng/mL ED50 (A20 cells)
does not contain
preservative
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<0.1 EU/μg Endotoxin (EU/μg purified protein)
solubility
soluble (Reconstitute in 50 μl H2O to yield a final stock concentration of 100 μg/ml. Further dilute in culture medium containing 5% FCS immediately prior to use.)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Fas/APO1/CD95 (37-42 kDa), członek rodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów/czynnika wzrostu nerwów (TNF/NGF), jest powierzchniowym receptorem sygnalizującym apoptozę, o którym wiadomo, że wyzwala apoptotyczną śmierć komórki. Istnieje homologia między receptorami Fas i TNF, w tym region zwany "domeną śmierci", który jest wymagany do propagacji sygnału apoptotycznego. Sygnał ten aktywuje rodzinę proteaz cysteinowych lub kaspaz, które systematycznie prowadzą do zniszczenia komórek. Wykazano, że defekty genetyczne w układzie Fas prowadzą do zaburzeń autoimmunologicznych, podczas gdy zwiększona aktywność lub deregulacja przyczynia się do patologii chorób takich jak AIDS.
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Golstein, P. et al. 1995. Cell81, 185.
Katsikis, P. et al. 1995. J. Exp. Med.181, 2029.
Nagata, S. et al. 1995. Science267, 1449.
Thompson, C., 1995. Science267, 1456.
Watanabe-Fukunaga, R. et al. 1992. Nature356, 314.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-GE) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized powder |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities <0.1 EU/μg Endotoxin (EU/μg purified protein) | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PF033-10UG | 04055977207989 |