Przejdź do
NA02
Mysz anty-2,2,7-trimetyloguanozyna mAb (K121)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
(human, mouse, rat)
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
2180,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
form
liquid
species reactivity
(human, mouse, rat)
storage condition
do not freeze
dilution
(Affinity Purification
Immunocytochemistry (0.5-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-2 µg)
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with NS-1 mouse myeloma cells. Recognizes the exposed 5′ cap structure (2,2,7-trimethylguanosine) of small nuclear RNAs (snRNAs).
Immunogen
2,2,7-trimethylguanosine
Application
Affinity PurificationImmunocytochemistry (0.5-5 µg/mL)Immunoprecipitation (1-2 µg) Paraffin Sections
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
NA02-100UG07790788053840