Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244 000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
244 000,00 zł
Quality Segment
material
304L stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1564 mm , 61.56 in. (1563,8 mm)
W
46.75 in. (1187,5 mm)
depth
54.75 in. (1390.7 mm)
weight
920 lb (417 kg)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| parameter 4-60 °C temperature (non-condensing environment) | parameter 4-60 °C temperature (non-condensing environment) | parameter 4-60 °C temperature (non-condensing environment) | parameter 4-40 °C temperature |
| material 304L stainless steel caster(s), 304L stainless steel tank(s), 304L stainless steel stand, stainless steel latch(es) (18-8) | material 304L stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8) | material 304 stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8) | material 304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8) |
| weight 920 lb (417 kg) | weight 920 lb (417 kg) | weight 953 kg | weight 374 kg (825 lb) |
| Quality Level EQ3 | Quality Level EQ3 | Quality Level EQ3 | Quality Level EQ3 |
| H 1564 mm , 61.56 in. (1563,8 mm) | H 1564 mm , 61.56 in. (1563,8 mm) | H 133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 3384 mm , 86.7 in. (2100 mm) , without hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist | H 166.1 cm (65.4 in.) |
| depth 54.75 in. (1390.7 mm) | depth 54.75 in. (1390.7 mm) | depth - | depth 104.8 cm (41.3 in.) |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MXRJ500TA | 04054839237010 |