Kluczowe dokumenty
MXRJ2000TLA
Millipore
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
Wybierz wielkość
1 EA
486 196,00 zł
486 196,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 lipca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
486 196,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
486 196,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 lipca 2025Szczegóły
Materiały
304 stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Poziom jakości
Parametry
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Wysokość
133.2 in. (3384 mm) , with hoist
3384 mm
86.7 in. (2100 mm) , without hoist
86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist
867 mm
Szerokość
63.75 in. (1619.3 mm)
masa
953 kg
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany