Przejdź do
MS0PENR01
Kolektor próżniowy MSOpener
For accessing the membrane used on-line sampling and filtration of aqueous liquids
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
10 010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
10 010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Kolektor próżniowy MSOpener jest akcesorium do próbnika MicropreSure®. Próbnik MicropreSure® to próbnik filtrujący on-line, który upraszcza badania mikrobiologiczne w trakcie procesu. Jest to prosta, ochronna konstrukcja, która umożliwia aseptyczne przetwarzanie próbek bezpośrednio w miejscu pobierania, zmniejszając tym samym ryzyko zanieczyszczenia. Kolektor próżniowy MSOpener służy do uzyskania dostępu do membrany po filtracji poprzez podłączenie do źródła próżni i umieszczenie próbnika filtracyjnego na MSOpener.
Application
Kolektor próżniowy MSOpener jest używany do pobierania próbek on-line i filtracji cieczy wodnych, takich jak piwo, nabiał, woda butelkowana, analiza produktów farmaceutycznych, napoje bezalkoholowe, cydr, napoje sportowe i wino do testowania obciążenia biologicznego.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MS0PNMS01MXPESP14NMXPESPTCL
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
-
input
-
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MS0PENR0104053252375729