Przejdź do zawartości
MS0PNMS01
MSOpener Wspornik ze stali nierdzewnej dla kolektora
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
Quality Segment
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Próbniki filtracyjne MicropreSure On-Line upraszczają badania mikrobiologiczne w trakcie procesu.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)