Przejdź do
MPBD
mPAGE®Buffer Dam
for mPAGE® Mini Gel Tank
Synonim(y):
Buffer adapter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
44,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105300
44,50 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
electrophoresis grade
description
For use in mini gel electrophoresis tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels
packaging
pack of 1 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank (smooth side of the gasket visible)
General description
mPAGE® Buffer Dam for use mini gel tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels.
Packaging
1 each
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MLID1BDAM1ECCL2
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
packaging
pack of 1 packs
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 2 packs
description
For use in mini gel electrophoresis tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels
description
-
description
-
description
-
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, western blot: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
grade
electrophoresis grade
grade
-
grade
-
grade
-
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank (smooth side of the gasket visible)
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Produkty
Zestawy do odlewania żeli Bis-Tris SDS-PAGE z technologią mPAGE® TurboMix do szybkiego, niezawodnego odlewania żeli i separacji białek.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Powiązane treści
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MPBD04054839761683