Przejdź do
BDAM1
mPAGE® Buffer Dam
for mPAGE® Mini Gel Tank
Synonim(y):
buffer adapter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
33,30 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
33,30 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
mPAGE® Buffer Dam for use with mPAGE® Mini Gel Tank (MGT-2 and MGT-4) when running an odd number of gels.
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MLID1MPBDECCL2
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank (smooth side of the gasket visible)
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pack of 1 packs
packaging
pkg of 2 packs
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Wprowadzenie do PAGE. Zapoznaj się z podstawami SDS-PAGE i protokołem separacji białek na podstawie wielkości w żelu poliakrylamidowym.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.