Przejdź do
MP81G10
mPAGE® 8-16% Bis-Tris Precast Gels
8-16% Bis-Tris, 10 well, 1mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
517,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NC.01
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Gel thickness:
1 mm
Well maximum volume:
80 μL
Compatibility:
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
517,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
mPAGE® 8-16% Bis-Tris Precast Gel, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
80 μL
well wells
10 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
mPAGE 8-16% Bis-Tris Precast Gel, 10x8 cm
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
mPAGE 8-16% bis-tris gels for high resolution protein separation
  • Load up to 60 μl sample / well
  • Typical run time 26 min (MES, 180V) or 31 min (MOPS, 200V)
  • Reverse gasket when using with Bio-Rad Mini-PROTEAN systems
  • Use adapter (MPTA) with XCell SureLock and other compatible systems
Western Blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MP81G12MP42G10MP81G15
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
well maximum volume
80 μL
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
80 μL
well maximum volume
40 μL
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Produkty
Zestawy do odlewania żeli Bis-Tris SDS-PAGE z technologią mPAGE® TurboMix do szybkiego, niezawodnego odlewania żeli i separacji białek.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Powiązane treści
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MP81G1004054839762000