MP42G10
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 10 well, 1mm
Synonim(y):
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gel, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
okres trwałości
18 mo.
opakowanie
pkg of 10 gels
Dł. × szer. × studzienki
10 cm × 8 cm × 10 well
kaseta szer. × dł.
10 cm × 8 cm
grubość żelu
1 mm
maksymalna pojemność dołka
80 μL
well wells
10 wells
kompatybilność
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
- Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Zastosowanie
- Load up to 80 μl sample / well
- Typical run time 30 min (MES, 180V) or 34 min (MOPS, 200V)
- Reverse gasket when using with Bio-Rad Mini-PROTEAN systems
- Use adapter (MPTA) with XCell SureLock and other compatible systems
Western Blotting
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Żele i bufory Bis-Tris zapewniają lepszą rozdzielczość białek w porównaniu z tradycyjnymi żelami tris-glicynowymi.
Powiązane treści
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.