Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 pkg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
material
cellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, polystyrene , white filter
sterility
non-sterile
filter diam.
37 mm
filtration area
9 cm2
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer inlet slip, female Luer outlet slip
application(s)
environmental
shipped in
ambient
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material cellulose membrane, plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, polystyrene | material cellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size, 75 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, 79 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, 79 % porosity |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| filtration area 9 cm2 | filtration area - | filtration area - | filtration area - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MHWP037A0 | 04053252503818 |