HAWP04700F1
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1
Synonim(y):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm pore size
Wybierz wielkość
1480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 discs
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
2.5%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
0.45 μm pore size
79 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Applicable for environmental monitoring and biological applications.
- Available as packs of varying pore sizes, black or white color, with or without a gridded surface.
- Autoclavable and compatible with ethylene oxide and gamma irradiation sterilization.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)