Przejdź do
MABE670
Przeciwciało przeciwko acetylowi histonu H3 (Lys27), klon 5E2.2
clone 5E2.2, from mouse
Synonim(y):
H3K27Ac, Histone H3 (acetyl K27), H3 histone family member T, histone cluster 3, H3t
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
5E2.2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, ICC, WB
Citations:
2
2380,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5E2.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
acetylation (Lys27)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3.1t (UniProt: Q16695; znany również jako H3K27Ac, Histone H3 (acetyl K27), H3 histone family member T, histone cluster 3, H3t) jest kodowany przez gen HIST3H3 (znany również jako H3FT) (Gene ID: 8290) u człowieka. Histony są dynamicznymi białkami, które podlegają wielu rodzajom modyfikacji potranslacyjnych, w tym acetylacji, fosforylacji, metylacji i ubikwitynacji. Acetylacja i deacetylacja histonów są odwracalne i odgrywają główną rolę w określaniu struktury i funkcji chromatyny. Acetylacja histonów zachodzi głównie na amino-końcowych domenach ogonowych histonów. Acetylacja neutralizuje dodatnie ładunki na histonie i promuje mniej skondensowaną i bardziej dostępną konformację chromatyny znaną jako euchromatyna. Acetylacja histonów jest niezbędna w regulacji aktywacji transkrypcji i replikacji DNA, rekombinacji i naprawy. Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Jest to najbardziej zmodyfikowany z pięciu histonów. Posiada główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon. Histon H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 15,5 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji wokół lizyny 27 drożdżowego histonu H3.
Application
Acetyl Histone H3 (Lys27) Antibody, klon 5E2.2, nr kat. Nr kat. MABE670, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko acetylo-histonowi H3 (Lys27) i zostało przetestowane w Western Blotting i immunocytochemii oraz Dot Blot.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Acetyl Histone H3 (Lys27) w komórkach Hela.
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Acetyl Histone H3 (Lys27) w Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 5E2.2 wykrywa histon H3 acetylowany na lizynie27 u człowieka.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cells stimulated with Sodium Butyrate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acetyl Histone H3 (Lys27) in 10 µg of HeLa cells stimulated with Sodium Butyrate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 05-1334
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FCABS384FMABE939ABE44
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
clone
5E2.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
6G8B7, monoclonal
clone
polyclonal
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG
isotype
IgG2aκ
isotype
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c