Przejdź do
MABT42
Przeciwciało anty-Integryna beta-2 (CD18), klon M18/2
clone M18/2, from rat
Synonim(y):
integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit), integrin beta chain, beta 2, complement receptor C3 beta-subunit, leukocyte cell adhesion molecule CD18, integrin beta-2, Complement receptor C3 subunit beta, Cell surface adhesion glyco
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M18/2, monoclonal
Application:
FACS, IP
Citations:
2
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M18/2, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Itgb2(16414)
General description
85 kDa obliczone
Integryna beta-2, znana również jako CD18, jest receptorem adhezyjnym w neutrofilach, który oddziałuje wewnątrzkomórkowo z cytohezyną-1. Integryna beta odgrywa kluczową rolę w adhezji zależnej od aktywacji i sygnalizacji zależnej od adhezji. Ekspresja integryny beta-2 wykazuje pozytywną korelację z przeżywalnością pacjentów z chłoniakiem złośliwym z komórek B.
Immunogen
Całe komórki śledziony myszy B10 wzbogacone o limfocyty T.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w IP (Sanchez-Madrid, F., et al. (1983). J. ExP. MED. 158:586-602).
Analiza inhibicji: Wykazano, że poprzednia partia tego przeciwciała hamowała przerzuty chłoniaka (Zahalka, M. A. i wsp. (1993) J. Immunol. 150, 4466).
Przeciwciało anty-Integryna beta-2 (CD18), klon M18/2 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IP do wykrywania integryny beta-2 (CD18).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Komórki mysie EL4
Evaluated by Flow Cytometry in mouse EL4 cells.
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected Integrin beta-2 in mouse EL4 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4700585MABT821MABT199
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
Gene Information
mouse ... Itgb2(16414)
Gene Information
mouse ... Itgb2(16414)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
M18/2, monoclonal
clone
M18/2, monoclonal
clone
mAb13, monoclonal
clone
8E3, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c