Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
8E3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP, WB, activity assay
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna Beta1, klon 8E3, clone 8E3, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8E3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
activity assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
Integryna beta1 jest przezbłonową glikoproteiną, która tworzy niekowalencyjne kompleksy z różnymi podjednostkami integryny alfa, tworząc funkcjonalne receptory, które wiążą się ze specyficznymi białkami macierzy zewnątrzkomórkowej. Receptory integryn są zaangażowane w adhezję i rozpoznawanie komórek w różnych procesach, w tym w embriogenezie, hemostazie, naprawie tkanek, odpowiedzi immunologicznej i metatastatycznej dyfuzji komórek nowotworowych. Interakcje pomiędzy integrynami i macierzą zewnątrzkomórkową prowadzą do aktywacji szlaków transdukcji sygnału i regulacji ekspresji genów. Fosforylacja treonin 788 i 789 na receptorze integryny beta1 może odgrywać kluczową rolę w regulacji zależnej od cyklu komórkowego.
Zaobserwowano ~100-150 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 86 kDa; wiadomo jednak, że ma wiele izoform, które mieszczą się w zakresie ~ 87-91 kDa Białko to jest silnie glikozolowane i w zależności od linii komórkowej lub tkanki obserwowano je przy ~ 100-150 kDa (Bridger, P. S., et al. (2008). Biol Reprod. 79(2):274-282.).
Immunogen
Epitop: N-koniec domeny PSI
Oczyszczona integryna Beta1 z komórek HT-1080.
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:100 000 z reprezentatywnej partii wykryło białko integryny w WB w warunkach nieredukujących.
Analiza testu aktywności: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium stymulowała adhezję komórkową i zwiększała aktywność wiązania ligandu integryny Beta1 (Mould, A. P., et al. (2004). J Biol Chem. 280(56):4238-4226.).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała integrynę beta1 w IP (Tiwari, S., et al. (2011). J Cell Sci. 124(10):1672-1680.).
Analiza testu aktywności: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium stymulowała adhezję komórkową i zwiększała aktywność wiązania ligandu integryny Beta1 (Mould, A. P., et al. (2004). J Biol Chem. 280(56):4238-4226.).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała integrynę beta1 w IP (Tiwari, S., et al. (2011). J Cell Sci. 124(10):1672-1680.).
To przeciwciało przeciw integrynie beta1 zostało zatwierdzone do stosowania w testach WB, IP i testach aktywności w celu wykrycia integryny beta1.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
ECM Proteins
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec domeny PSI integryny Beta1. W warunkach natywnych wykazano, że klon 8E3 rozpoznaje niezgiętą, monomeryczną formę ER integryny Beta1 w domenie PSI; jednak epitop staje się odsłonięty tylko w formie Golgiego po denaturacji. Obserwacja ta sugeruje, że epitopy są obecne w monomerycznych integrynach beta1, ale zostają utracone po złożeniu z podjednostkami alfa-integryn (Tiwari, S., et al. (2011). J Cell Sci. 124(10):1672-1680; Mould, A. P., et al. (2004). J Biol Chem. 280(56):4238-4226.)
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym PBS bez konserwantów.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HT-1080
Lizat komórek HT-1080
Evaluated by Western Blot in HT-1080 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Integrin Beta1 in 10 µg of HT-1080 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Integrin Beta1 in 10 µg of HT-1080 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Integryna Beta1, klon 8E3
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?