Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3CB2, monoclonal
species reactivity
chameleon (GLIA 15:389-400 (1995), Prada, F. A., et. al.), rat (GLIA 15:389-400 (1995), Prada, F. A., et. al.), human, lizard
species reactivity (predicted by homology)
chicken (immunogen homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VIM(7431)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blot:
Reprezentatywna partia została użyta do wykrycia wimentyny w ekstraktach z mózgu kurczaka i szczura (Prada, FA., et al. (1995). GLIA 15:389-400).
Analiza immunohistochemiczna:
Reprezentatywna partia została użyta do wykrycia wimentyny w skrawkach zarodków kurcząt E3 i różnych regionach rozwijającego się ośrodkowego układu nerwowego kurcząt (Prada, FA., et al. (1995). GLIA 15:389-400).
Cell Structure
Cytoskeleton
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat komórek ARPE
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Vimentin in ARPE19 cell lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| Gene Information human ... VIM(7431) | Gene Information human ... VIM(7431) | Gene Information human ... VIM(7431) | Gene Information bovine ... Vim(280955) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone 3CB2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone LN-6, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity chameleon (GLIA 15:389-400 (1995), Prada, F. A., et. al.), rat (GLIA 15:389-400 (1995), Prada, F. A., et. al.), human, lizard | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human | species reactivity rat, human, porcine, monkey, bovine, canine, mouse, rabbit, hamster |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABT121 | 04053252293795 |