Merck
SAB4200761
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
enhanced validation
mouse monoclonal, LN-6
Synonim(y):
Anti-VIM
Wybierz wielkość
100 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw wimentynie, mysie monoklonalne, clone LN-6, purified from hybridoma cell culture
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LN-6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~58 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, porcine, monkey, bovine, canine, mouse, rabbit, hamster
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cell line.
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cell line.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using Human breast carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Vim(280955)
dog ... Vim(477991)
hamster ... Vim(100689099)
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
pig ... Vim(100522394)
rabbit ... Vim(100008924)
rat ... Vim(81818)
rhesus monkey ... Vim(705289)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko wimentynie, mysie monoklonalne (mysi izotyp IgM) pochodzi z hybrydomy LN-6 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i mysich splenocytów. Białko wimentyny jest zlokalizowane w wielu typach komórek, w tym w komórkach prekursorowych trzustki, komórkach sertoli, komórkach mezangialnych, trofoblastycznych komórkach olbrzymich, komórkach prekursorowych neuronów, fibroblastach, makrofagach, komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych płuc, komórkach kanalików nerkowych, neutrofilach, leukocytach i komórkach zrębu nerek.
Wimentyna jest specyficznym białkiem filamentu pośredniego typu III (IF). Ulega obfitej ekspresji w komórkach mezenchymalnych. Gen kodujący wimentynę znajduje się na ludzkim chromosomie 10p13.
Specyficzność
Mysie przeciwciało monoklonalne przeciw wimentynie specyficznie rozpoznaje unikalny epitop białka wimentyny, który nie ulega ekspresji w komórkach pochodzenia hematopoetycznego. Przeciwciało reaguje z łagodnymi i złośliwymi nowotworami pochodzenia mezenchymalnego i nerwowego, ale nie reaguje z normalnymi i złośliwymi ludzkimi komórkami limfoidalnymi lub nowotworami złośliwymi. Przeciwciało reaguje z wimentyną pochodzącą od ludzi, chomików, myszy, szczurów, psów, małp, bydła, świń i królików.
Immunogen
Ekstrakt jądra grasicy ludzkiej
Zastosowanie
Przeciwciało anty-wimentyna, mysie monoklonalne może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • cytometrii przepływowej
  • immunoprecypitacja
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Białko wimentyna odgrywa znaczącą rolę we wspieraniu i kotwiczeniu pozycji komórkowej organelli, takich jak jądro, retikulum endoplazmatyczne, mitochondria, utrzymaniu kształtu komórki, wytrzymałości na naprężenia mechaniczne komórek mezenchymalnych i ruchliwości. Nadekspresję genu wimentyny obserwuje się w różnych nowotworach nabłonkowych, w tym prostaty, nowotworach przewodu pokarmowego, nowotworach ośrodkowego układu nerwowego (OUN), piersi, czerniaku złośliwym i raku płuc.
Wimentyna pomaga zachować strukturę komórek i stabilność tkanki w komórkach mezenchymalnych. Jest zaangażowana w proces nowotworzenia, EMT (przejście epitelialno-mezenchymalne) i przerzuty raka. Kontroluje również zakaźną internalizację pseudowirusów wirusa brodawczaka ludzkiego 16.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The gene encoding human vimentin is located on the short arm of chromosome 10.
Ferrari S E R G I O, et al.
American Journal of Human Genetics, 41(4), 616-616 (1987)
Vimentin modulates infectious internalisation of HPV16 pseudovirions.
Schafer G, et al.
Journal of Virology, 91(16), e00307-e00317 (2017)
Viscoelastic properties of vimentin compared with other filamentous biopolymer networks.
Janmey PA, et al.
The Journal of Cell Biology, 113(1), 155-160 (1991)
Vimentin is a potential prognostic factor for tongue squamous cell carcinoma among five epithelial?mesenchymal transition-related proteins.
Liu P F, et al.
PLoS ONE, 12(6), e0178581-e0178581 (2017)
Arun Satelli et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 68(18), 3033-3046 (2011-06-04)
Vimentin, a major constituent of the intermediate filament family of proteins, is ubiquitously expressed in normal mesenchymal cells and is known to maintain cellular integrity and provide resistance against stress. Vimentin is overexpressed in various epithelial cancers, including prostate cancer