Przejdź do
MABS830
Przeciwciało przeciwko karboksylazie acetylo-CoA 1, klon 7H4.2
clone 7H4.2, from mouse
Synonim(y):
ACC1, ACC-alpha
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7H4.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1484
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7H4.2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACACA(31)
mouse ... Acaca(107476)
General description
Karboksylaza acetylo-CoA 1 (UniProt: Q13085; znana również jako ACC1, ACC-alfa) jest kodowana przez gen ACACA (znany również jako ACAC, ACC1, ACCA) (Gene ID: 31) u człowieka. Katalizuje on reakcję ograniczającą szybkość biogenezy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. ACC1 jest wielopodjednostkowym, zależnym od biotyny enzymem, który katalizuje karboksylację acetylo-CoA w celu wytworzenia malonylo-CoA poprzez dwie aktywności katalityczne, karboksylazę biotyny (BC) i karboksylotransferazę (CT). Aktywność ACC może być kontrolowana na poziomie transkrypcji, a także przez modulatory małocząsteczkowe i modyfikacje kowalencyjne. Opisano dwie izoformy ACC, alfa i beta, które są kodowane przez dwa różne geny. ACC-alfa jest wysoce wzbogacona w tkankach lipogennych. Poziomy ACC1 są regulowane długoterminowo na poziomie transkrypcji i translacji oraz krótkoterminowo poprzez fosforylację/defosforylację docelowych reszt serynowych oraz przez allosteryczną transformację cytrynianem lub palmitoilo-CoA. Aktywność ACC1 jest hamowana po fosforylacji, która zachodzi, gdy glukagon lub epinefryna wiążą się z receptorami lub gdy stan energetyczny komórki jest niski, co prowadzi do aktywacji kinazy białkowej aktywowanej AMP. Obecność kwasów tłuszczowych hamuje aktywność ACC1. ACC jest uważany za ważny cel w projektowaniu nowych leków przeciw otyłości.
Zaobserwowano ~265 kDa; obliczono 265,55 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 86 aminokwasom z C-końcowego końca ludzkiej karboksylazy acetylo-CoA 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło karboksylazę acetylo-CoA 1 w ludzkim migdałku, ludzkim jądrze i ludzkiej tkance raka szyjki macicy.
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło karboksylazę acetylo-CoA 1 w 10 µg lizatu komórkowego NIH/3T3.
Przeciwciało przeciwko karboksylazie acetylo-CoA 1, klon 7H4.2, nr kat. MABS830, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko karboksylazie acetylo-CoA 1 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 7H4.2 wykrywa karboksylazę acetylo-CoA 1 u człowieka. Celuje w epitop w obrębie 86 aminokwasów od C-końca.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS2024ABS1068SAB4501395
clone
7H4.2, monoclonal
clone
10H2.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
Gene Information
human ... ACACA(31)
mouse ... Acaca(107476)
Gene Information
human ... ACACA(31)
Gene Information
human ... ACACA(31)
Gene Information
human ... ACACA(31)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c