, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACACA(31)
General description
Karboksylaza acetylo-CoA 1 (UniProt: Q13085; znana również jako EC: 6.4.1.2, ACC1, ACC-alfa) jest kodowana przez gen ACACA (znany również jako ACAC, ACC1, ACCA) (Gene ID: 31) u człowieka. ACC1 jest białkiem cytoplazmatycznym, które ulega ekspresji w mózgu, łożysku, mięśniach szkieletowych, nerkach, trzustce i tkankach tłuszczowych. Ulega również ekspresji na niskim poziomie w tkance płucnej, ale nie jest wykrywana w wątrobie. ACC1 może występować jako monomer, homodimer lub homotetramer. Może również tworzyć włókniste polimery. Opisano cztery izoformy ACC1, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Katalizuje ona reakcję ograniczającą szybkość biogenezy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i pełni trzy funkcje: białka nośnikowego karboksylazy biotyny, karboksylazy biotyny i karboksylotransferazy. Aktywność ACC może być kontrolowana na poziomie transkrypcji, a także przez modulatory małocząsteczkowe i modyfikacje kowalencyjne. Poziomy ACC1 są regulowane długoterminowo na poziomie transkrypcji i translacji oraz krótkoterminowo poprzez fosforylację/defosforylację docelowych reszt serynowych oraz przez allosteryczną transformację cytrynianem lub palmitoilo-CoA. Mutacje w genie ACACA mogą skutkować niedoborem ACC1 i prowadzić do błędu syntezy kwasów tłuszczowych de novo związanego z poważnym uszkodzeniem mózgu, uporczywą miopatią i słabym wzrostem.
Zaobserwowano ~220 kDa; obliczono 265,55 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 245 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej karboksylazy acetylo-CoA 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło karboksylazę acetylo-CoA 1 w ludzkich skrawkach tkanek wątroby i nerek.
Anti-Acetyl CoA Carboxylase 1, Nr kat. ABS1068, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa karboksylazę acetylo-CoA 1 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa karboksylazę acetylo-CoA 1 w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w obrębie 245 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash