Kluczowe dokumenty
MABS1915M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EGFRvIII, klon DH8.3
clone DH8.3, from mouse
Synonim(y):
Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1, Epidermal growth facttor receptor vIII
Wybierz wielkość
25 μG
745,00 zł
100 μG
1730,00 zł
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
745,00 zł
100 μG
1730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DH8.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (UniProt: P00533; znany również jako EC:2.7.10.1, protoonkogen c-ErbB-1, receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa erbB-1) jest kodowany przez gen EGFR (znany również jako ERBB, ERBB1, HER1) (Gene ID: 1956) u człowieka. EGFR jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu 1, które ulega wszechobecnej ekspresji. Jest syntetyzowane z 24 aminokwasowym peptydem sygnałowym, który jest następnie odcinany. Zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 25-645), domenę transbłonową (aa 646-668) i domenę cytoplazmatyczną (aa 669-1210). Po związaniu EGF receptor ulega fosforylacji i rekrutuje białka adaptorowe, aby włączyć kaskady sygnalizacyjne. EGFR jest powszechnie nadeksprymowany i zmutowany w wielu ludzkich nowotworach złośliwych i często wiąże się z agresywnymi fenotypami. Najczęstszym skróconym EGFR jest wariant III mutacji delecyjnej EGFR (EGFRvIII), zawierający delecję inframe eksonów 2-7 (801 bp) z domeny zewnątrzkomórkowej. Mutacja EGFRvIII występuje w około 5% przypadków ludzkiego raka płaskonabłonkowego płuc (SCC). Zasugerowano również, że EGFRvIII potencjalnie odgrywa istotną rolę w inicjacji i utrzymaniu nowotworu NSCLC u ludzi. Wykazano, że leki takie jak gefitynib, erlotnib i HKI-272 hamują wzrost transformowanych komórek EGFRvIII i wzrost guza. (Ref.: Ji, H., et al. (2006). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103(20); 7817-7822).
Specyficzność
Klon DH8.3 wykrywa wariant EGFR vIII, skróconą formę EGFR, obecną w ludzkich komórkach nowotworowych.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji EGFRvIII (wariant III EGFR) (LEEKKGNYVVTDHC).
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła EGFRvIII w zastosowaniach Western Blotting (Lammering, G., et. al. (2004). Clin Cancer Res. 10(19):6732-43; Nishikawa, R., et. al. (2004). Brain Tumor Pathol. 21(2):53-6; Hills, D., et. al. (1995). Int J Cancer. 63(4):537-43).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła EGFRvIII w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Johns, T.G., et. al. (2002). Int J Cancer. 98(3):398-408; Hills, D., et. al. (1995). Int J Cancer. 63(4):537-43).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła EGFRvIII w zastosowaniach immunohistochemicznych (Jungbluth, A.A., et. al. (2003). Proc Natl Acad Sci USA. 100(2):639-44; Nishikawa, R., et. al. (2004). Brain Tumor Pathol. 21(2):53-6; Feng, H., et. al. (2014). J Clin Invest. 124(9):3741-56; Feng, H., et. al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(8):3018-23.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła EGFRvIII w zastosowaniach immunoprecypitacji (Lammering, G., et. al. (2004). Clin Cancer Res. 10(19):6732-43; Hills, D., et. al. (1995). Int J Cancer. 63(4):537-43).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła EGFRvIII w zastosowaniach ELISA (Johns, T.G., et. al. (2002). Int J Cancer. 98(3):398-408; Hills, D., et. al. (1995). Int J Cancer. 63(4):537-43).
Anti-EGFRvIII, klon DH8.3, nr kat. MABS1915, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa receptor vIIIa naskórkowego czynnika wzrostu i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in U87MG.∆EGFR cell lysates.
Western Blotting Analysis: 4 ug/mL of this antibody detected EGFRvIII in 10 µg of U87MG.∆EGFR cell lysates.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~140 kDa; obliczono 134,28 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1