Przejdź do
MABS481
Przeciwciało anty-PL Scramblase 3, klon 3B4
clone 3B4, from mouse
Synonim(y):
Phospholipid scramblase 3, PL scramblase 3, Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3B4, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
1840,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3B4, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLSCR3(57048)
General description
Skramblaza fosfolipidowa 3 (PL scramblase 3), znana również jako zależna od Ca(2+) skramblaza fosfolipidowa 3 i kodowana przez gen o nazwie PLSCR3, jest członkiem rodziny skramblaz fosfolipidowych. Ostatnie badania wykazały, że PL scramblase 3 może pośredniczyć w przyspieszonej, niezależnej od ATP dwukierunkowej migracji transbłonowej fosfolipidów po związaniu jonów wapnia, co powoduje utratę asymetrii fosfolipidów w błonie plazmatycznej. Sugeruje się, że PL scramblase 3 odgrywa centralną rolę w inicjacji tworzenia skrzepu fibryny, w aktywacji komórek tucznych oraz w rozpoznawaniu apoptotycznych i uszkodzonych komórek przez układ siateczkowo-śródbłonkowy. Może również odgrywać rolę w apoptozie poprzez translokację kardiolipiny z wewnętrznej do zewnętrznej błony mitochondrialnej, co sprzyja rekrutacji BID i zwiększa uszkodzenia mitochondriów wywołane przez tBid. Wykazano, że PL scramblase 3 oddziałuje z PDCD6 w sposób zależny od wapnia.
~31 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej PL Scramlase 3.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PL Scramlase 3 w lizacie komórek SH-SY5Y (Chu, C.T., et al. (2013). Nature Cell Biology. 15(10):1197-1205).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PL Scramlase 3 w lizacie pierwotnych adipocytów (Wiedmer, T., et al. (2004). PNAS. 101(36):13296-13301).
To przeciwciało przeciwko PL Scramblase 3 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania PL Scramblase 3.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH-3T3/L1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PL Scramlase 3 in 10 µg of NIH-3T3/L1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS483HPA002276MABF28
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
Gene Information
human ... PLSCR3(57048)
Gene Information
human ... PLSCR1(5359)
Gene Information
human ... PLSCR4(57088)
Gene Information
human ... PARD3(56288)
clone
3B4, monoclonal
clone
4D2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
8E8, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS48104055977121636