Kluczowe dokumenty
MABF28
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PAR-3, klon 8E8
clone 8E8, from mouse
Synonim(y):
Proteinase-activated receptor 3, Coagulation factor II receptor-like 2, Thrombin receptor-like 2
Wybierz wielkość
100 μG
1550,00 zł
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8E8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARD3(56288)
Opis ogólny
PAR-3 (znany również jako receptor czynnika krzepnięcia II podobny do 2, receptor trombiny podobny do 2 lub F2RL2) jest białkiem adaptacyjnym zaangażowanym w asymetryczny podział komórek i procesy polaryzacji komórek. Wydaje się odgrywać centralną rolę w tworzeniu szczelnych połączeń nabłonkowych. Jego związek z PARD6B może zapobiegać interakcji PAR-3 z F11R/JAM1, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się ścisłych połączeń. Kompleks PARD6-PAR-3 łączy małe GTPazy Rho związane z GTP z nietypowymi białkami kinazy białkowej C. PAR-3 oddziałuje z PARD6A i PARD6B. Izoforma 2, ale nie przynajmniej izoforma 3 oddziałuje z PRKCZ. PAR-3 oddziałuje z PRCKI. PAR-3 tworzy część kompleksu z PARD6A lub PARD6B, PRKCI lub PRKCZ i CDC42 lub RAC1. PAR-3 oddziałuje z F11R/JAM1. Przeciwciała przeciwko PAR-3 są obecne w surowicy pacjentów ze skórnymi chłoniakami T-komórkowymi.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu PAR-3.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: Poprzednia partia była używana przez niezależne laboratorium w FC. (Petrova, Y., et al. (2008). Centr Eur J Immunol. 33 (1):14-18.)
Analiza testu aktywności (agregacja płytek krwi): Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w teście agregacji płytek krwi. (Petrova, Y., et al. (2008). Centr Eur J Immunol. 33 (1):14-18.)
Przeciwciało anty-PAR-3, klon 8E8 wykrywa poziom PAR-3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC, EA.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in mouse platelets from washed whole blood (heparinized).
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected PAR-3 in mouse platelets from washed whole blood (heparinized).
Opis wartości docelowych
40 kDa obliczone
Powiązanie
Zastępuje: MABS174
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Płytki krwi myszy z przemytej krwi pełnej (heparynizowanej)
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroyuki Nakajima et al.
Journal of cell science, 123(Pt 4), 555-566 (2010-01-28)
Cell-shape change in epithelial structures is fundamental to animal morphogenesis. Recent studies identified myosin-II as the major generator of driving forces for cell-shape changes during morphogenesis. Lulu (Epb41l5) is a major regulator of morphogenesis, although the downstream molecular and cellular
Michael L Drummond et al.
The Journal of cell biology, 217(9), 3255-3266 (2018-06-28)
Primary cilia are polarized organelles that allow detection of extracellular signals such as Hedgehog (Hh). How the cytoskeleton supporting the cilium generates and maintains a structure that finely tunes cellular response remains unclear. Here, we find that regulation of actin
Virginia Fernández et al.
The EMBO journal, 39(21), e105479-e105479 (2020-09-29)
Structural integrity and cellular homeostasis of the embryonic stem cell niche are critical for normal tissue development. In the telencephalic neuroepithelium, this is controlled in part by cell adhesion molecules and regulators of progenitor cell lineage, but the specific orchestration
Kaviya Chinnappa et al.
Science advances, 8(2), eabj4010-eabj4010 (2022-01-13)
The evolutionary expansion and folding of the mammalian cerebral cortex resulted from amplification of progenitor cells during embryonic development. This process was reversed in the rodent lineage after splitting from primates, leading to smaller and smooth brains. Genetic mechanisms underlying