Przejdź do
MABS465
Przeciwciało anty-Nampt, klon 14A.5
clone 14A5, from rat
Synonim(y):
PBEF, Nicotinamide phosphoribosyltransferase, NAmPRTase, Nampt, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1 homolog, PBEF, Visfatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
14A5, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB, inhibition assay
Citations:
3
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
14A5, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NAMPT(10135)
General description
Fosforybozylotransferaza nikotynamidowa (NAMPT) jest członkiem rodziny NAPRTase. Jej podstawową rolą jest katalizowanie kondensacji nikotynamidu z 5-fosforybozylo-1-pirofosforanem w celu uzyskania mononukleotydu nikotynamidowego, półproduktu w biosyntezie NAD. NAMPT jest zlokalizowana w cytoplazmie i ulega ekspresji w dużych ilościach w szpiku kostnym, tkance wątroby i tkankach mięśniowych. NAMPT hamuje apoptozę neutrofili w eksperymentalnym zapaleniu i klinicznej sepsie.
~56 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające mysiemu Nampt.
Application
Analiza Western Blotting: 0,1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Nampt w lizacie komórek śledziony myszy stymulowanych anty-CD3epsilon (Prof. Oberdan Leo, Universite Libre de Bruxelles).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Nampt w lizacie tkanki śledziony myszy (Ronveaux, A., et al. (2002). Eur J Immunol. 32(11):3225-3234.).
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium była hamowana przez syntetyczny peptyd odpowiadający mysiemu Nampt w całkowitych ekstraktach wątroby (Ronveaux, A., et al. (2002). Eur J Immunol. 32(11):3225-3234.).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Nampt w skrawkach śledziony myszy CD11c dodatnich (Prof. Oberdan Leo, Universite Libre de Bruxelles.).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła rekombinowane peptydy Nampt (Ronveaux, A., et al. (2002). Eur J Immunol. 32(11):3225-3234.).
Przeciwciało anty-Nampt, klon 14A.5 jest przeciwciałem przeciwko Nampt do stosowania w western blotting, IHC, inhibicji i ELISA.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Nampt in 10 µg of Raji cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA047776SAB4500727MABC184
clone
14A5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
K15C, monoclonal
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
species reactivity
mouse, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... NAMPT(10135)
Gene Information
human ... NAMPT(10135)
Gene Information
human ... EHHADH(1962)
Gene Information
human ... CXCL12(6387)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arnau Llobet Rosell et al.
eLife, 11 (2022-12-09)
Axon degeneration contributes to the disruption of neuronal circuit function in diseased and injured nervous systems. Severed axons degenerate following the activation of an evolutionarily conserved signaling pathway, which culminates in the activation of SARM1 in mammals to execute the
Uffe H Olesen et al.
BMC cancer, 10, 677-677 (2010-12-15)
Inhibitors of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) are promising cancer drugs currently in clinical trials in oncology, including APO866, CHS-828 and the CHS-828 prodrug EB1627/GMX1777, but cancer cell resistance to these drugs has not been studied in detail. Here, we introduce an
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS46504053252955174