Przejdź do
MABS1816
Przeciwciało anty-LRIG1, klon 2D1.1
clone 2D1.1, from mouse
Synonim(y):
Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains protein 1, LIG-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2D1.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2D1.1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRIG1(26018)
General description
Bogate w leucynę powtórzenia i domeny immunoglobulinopodobne białko 1 (UniProt: Q96JA1; znane również jako LIG-1) jest kodowane przez gen LRIG1 (znany również jako LIG1) (Gene ID: 26018) u człowieka. LIG-1 jest szeroko wyrażanym jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które działa jako ujemny regulator sprzężenia zwrotnego sygnalizacji przez receptorowe kinazy tyrozynowe, poprzez mechanizm, który obejmuje wzmocnienie ubikwitynacji receptora i przyspieszoną degradację wewnątrzkomórkową. LIG-1 zawiera 3 domeny Ig-podobne typu C2 (immunoglobulinopodobne), 15 powtórzeń LRR (bogatych w leucynę), 1 domenę LRRCT i 1 domenę LRRNT. Domeny LRR i Ig są wystarczające do wiązania EGFR/ERBB1, a interakcja ta jest znoszona tylko wtedy, gdy te dwie domeny zostaną usunięte. LIG-1 jest wysoce ekspresjonowany przez jelitowe komórki macierzyste i kontroluje wielkość niszy jelitowych komórek macierzystych poprzez regulację amplitudy sygnalizacji czynników wzrostu. Donoszono również, że kontroluje proliferację komórek macierzystych w naskórku. LIG-1 ulega ekspresji w gradiencie z najwyższymi poziomami w jelitowych komórkach macierzystych i jest nieobecny w komórkach Paneth. Około jedna trzecia wszystkich komórek w kryptach jelitowych wykazuje ekspresję LIG-1. (Ref.: Wong VWY., et al. (2012). Nat. Cell Biol. 14(4); 401-408).
Zaobserwowano ~150 kDa; obliczono 119,11 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 134 aminokwasom z C-końcowego końca ludzkiego białka 1 bogatego w leucynę i domen immunoglobulinopodobnych (LRIG1).
Application
Przeciwciało anty-LRIG1, klon 2D1.1, nr kat. MABS1816, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko ludzkiemu białku LRIG1 (Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains protein 1) i zostało przetestowane pod kątem stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 2D1.1 wykrywa powtórzenia bogate w leucynę i domeny immunoglobulinopodobne białka 1 (LIG-1) u człowieka. Jest ukierunkowany na epitop w obrębie 134 aminokwasów od C-końca.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in LNCaP cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LRIG1 in 10 µg of LNCaP cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABN2268HPA015538MABC1035
Gene Information
human ... LRIG1(26018)
Gene Information
human ... LRRK1(79705)
Gene Information
human ... LRIG2(9860)
Gene Information
human ... GREM1(26585)
clone
2D1.1, monoclonal
clone
12F2.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2H1.1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS181604054839201417
MABS1816-25UG04054839543692