Przejdź do
MABN2268
Przeciwciało anty-LRRK1, klon 12F2.1
clone 12F2.1, from mouse
Synonim(y):
Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 1, Leucine-rich repeat kinase 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki10 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
750,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12F2.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12F2.1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRRK1(79705)
General description
Kinaza serynowo-treoninowa 1 bogata w leucynę (UniProt: Q38SD2, Leucine-rich repeat kinase 1) jest kodowana przez gen LRRK1 (znany również jako KIAA1790) (Gene ID: 79705) u człowieka. Kinaza 1 bogata w leucynę jest członkiem rodziny kinaz białkowych ROCO. Opisano dwie izoformy kinazy 1 bogatej w leucynę, które są generowane przez alternatywny splicing. Zawiera domenę ROC (Ras w białkach złożonych) wraz z domeną kinazową podobną do MAPKK i kilkoma interakcjami białko-białko. Doniesiono, że tworzy kompleks z aktywowanym EGFR poprzez interakcję z Grb2. Następnie jest internalizowana do wczesnych endosomów wraz z EGFR. Kinaza 1 bogata w leucynę reguluje również transport EGFR z wczesnych do późnych endosomów i jest zaangażowana w regulację ruchliwości wczesnych endosomów zawierających EGF, która zależy od jej aktywności kinazowej. Kinaza 1 bogata w leucynę odgrywa również rolę w regulacji masy kostnej, a myszy z wadliwym genem są podatne na osteoporozę, zwiększoną mineralizację kości i zmniejszoną resorpcję kości. (Ref.: Hanafusa, H et al. (2011). Nature Commun. 2, numer artykułu: 158).
Zaobserwowano ~200 kDa; obliczono 225,39 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 86 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej kinazy serynowo-treoninowej 1 bogatej w leucynę.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło LRRK1 w ludzkiej korze mózgowej, ludzkich jądrach i ludzkich tkankach raka trzustki.
Anty-LRRK1, klon 12F2.1, nr kat. MABN2268, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa kinazę serynowo-treoninowo-białkową 1 (LRRK1) bogatą w leucynę i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 12F2.1 wykrywa kinazę serynowo-treoninowo-białkową 1 (LRRK1) bogatą w leucynę u ludzi. Celuje w epitop w obrębie 86 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human hypothalamus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LRRK1 in 10 µg of human hypothalamus tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4503168L9918MABS1816
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
clone
12F2.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2D1.1, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... LRRK1(79705)
Gene Information
human ... LRRK1(79705)
Gene Information
human ... LRRK2(120892)
mouse ... Lrrk2(66725)
rat ... Lrrk2(300160)
Gene Information
human ... LRIG1(26018)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash