Przejdź do
MABS1280M
Przeciwciało anty-mS2i6A, klon CL-6
clone CL-6, from mouse
Synonim(y):
N6-isopenetyl-2-thiomethyladenosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
CL-6, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
DB, ELISA
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CL-6, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
mammals
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable
isotype
IgG2bκ
target post-translational modification
unmodified
General description
MS2i6A jest ewolucyjnie konserwatywną modyfikacją występującą w tRNA. Hipermodyfikacja mS2i6A w pozycji 37 występuje często w tRNA, które odczytują kodony zaczynające się od urydyny. Grupa mS2 w mS2i6A jest krytyczna dla dokładnego dekodowania kodonów Tyr i Phe. Wykazano, że niedobór mS2i6A w kognatycznym czytniku poli(U) tRNA(Phe) prowadzi do zwiększonego błędnego odczytu, gdy blisko kognatyczny konkurent tRNA4(Leu) jest typu dzikiego. Może to prowadzić do wyższego współczynnika odrzucania tRNA4(Leu) przez bardziej agresywną korektę na rybosomie typu dzikiego. Uważa się, że Cdk5rap1 specyficznie katalizuje modyfikację mS2 mt-tRNA i przyczynia się do funkcji mitochondriów in vivo. Modyfikacja ta reguluje wydajną translację mitochondrialną i metabolizm energetyczny u ssaków. U myszy z nokautem Cdk5rap1, u których występuje niedobór modyfikacji 2-metylotio w mt-tRNA zawierających Ser(UCN), Phe, Tyr i Trp, obserwuje się upośledzoną syntezę białek mitochondrialnych, co powoduje defekty oddechowe mitochondriów i miopatię in vivo. (Ref.: Deuchler, M et al. (2016). Cell Mol Life Sci. 73 (16); 3075-3095; Fakruddin, M., et al. (2017). Nucleic Acids Res. 2017 Nov 16;45(20):11954-11961).
Immunogen
Zsyntetyzowany nukleotyd mS2i6A sprzężony z BSA.
Application
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:200 tego przeciwciała wykryło mS2i6A w całkowitym RNA wątroby myszy i całkowitym RNA myszy Cdk5rap1 KO (dzięki uprzejmości dr Fan-Yan Wei, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Kumamoto w Japonii).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła mS2i6A w studzienkach ms2i6A i i6A (dzięki uprzejmości Fan-Yan Wei, Ph.D., Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Japan).
Przeciwciało anty-mS2i6A, klon CL-6, nr kat. MABS1280, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa mS2i6A i zostało przetestowane do stosowania w testach Dot Blot i ELISA.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon CL-6 rozpoznaje całkowite RNA typu dzikiego, ale nie całkowite RNA Cdk5rap1 KO.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Dot Blot in Mouse Liver Total RNA.
Dot Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected mS2i6A in Mouse Liver total RNA.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB302MABE670MABF41
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
CL-6, monoclonal
clone
GS-6, monoclonal
clone
5E2.2, monoclonal
clone
AB42_51.38C8.1G3, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human, rat, mouse, sheep
species reactivity
human
species reactivity
human
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2a
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c