Przejdź do
MABS1171
Przeciwciało anty-MPST, klon 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
Synonim(y):
3-mercaptopyruvate sulfurtransferase, MpST, MST, tRNA thiouridine modification protein, TUM1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1H10.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H10.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MPST(4357)
General description
Sulfurtransferaza 3-merkaptopirogronianowa (EC 2.8.1.2; UniProt P25325; znana również jako MpST, MST, białko modyfikujące turydynę tRNA, TUM1) jest kodowana przez gen MPST (znany również jako TST2) (identyfikator genu 4357) u człowieka. Sulfurtransferaza 3-merkaptopirogronianowa (MpST) katalizuje przeniesienie jonu siarkowego do cyjanku lub innych związków tiolowych i odgrywa centralną rolę zarówno w degradacji cysteiny, jak i detoksykacji cyjanku. MpST jest również znane jako białko modyfikujące tRNA tiourydyną (TUM1) i jest zaangażowane w inne procesy komórkowe oprócz detoksykacji cyjanku, począwszy od tiolacji cytozolowych tRNA do generowania H2S jako cząsteczki sygnałowej zarówno w mitochondriach, jak i cytozolu. Przewlekłe zatrucia cyjankami wywołane przez substancje cyjanogenne obecne w produktach spożywczych mogą prowadzić do zaburzeń neurologicznych. MpST i rodanek [EC 2.8.1.1] to dwa enzymy katalizujące detoksykację cyjanku, przy czym MpST wykazuje również słabą aktywność rodanku. Detoksykacja cyjanku przez rodanek wymaga obecności związków zawierających labilną siarkę sulfanową, podczas gdy merkaptopirogronian jest potrzebny do reakcji katalizowanej przez MpST. W warunkach stresu oksydacyjnego katalityczne miejsce cysteinowe jest przekształcane w sulfenian, co powoduje inaktywację aktywności enzymatycznej MpST. Zredukowana tioredoksyna reaktywuje enzym poprzez rozszczepienie wiązania disiarczkowego między podjednostkami, aby włączyć przełącznik redoks. Zaburzona aktywność MpST występuje w kilku przypadkach disulfidurii merkaptolaktatowo-cysteinowej (MCDU), charakteryzującej się pojawieniem się w moczu dużych ilości aminokwasu zawierającego siarkę, disulfidu beta-merkaptolaktatowo-cysteinowego.
Zaobserwowano ~33 kDa. Obliczono 33,05 kDa (izoforma 1) i 35,12 kDa (izoforma 2) (usunięto Met1). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Druga domena rodańska.
Znakowany GST rekombinowany fragment drugiej domeny rodanowej ludzkiego MPST.
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło MPST w 10 µg lizatu ludzkiej tkanki wątroby.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło MPST w wycinkach tkanek ludzkiego serca i nerek.
To przeciwciało anty-MPST, klon 1H10.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina) do wykrywania MPST.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Toxicology & Drug Resistance
Biochem/physiol Actions
Klon 1H10.1 celuje w epitop w drugiej domenie rodanowej obecnej w obu splicingowanych izoformach ludzkiego MPST zgłoszonych przez UniProt (P25325).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in SHSY-5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MPST in 10 µg of SHSY-5Y cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1401249SAB2103980HPA001240
Gene Information
human ... MPST(4357)
Gene Information
human ... MPST(4357)
Gene Information
human ... MPST(4357)
Gene Information
human ... MPST(4357)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
pig, dog, human, rabbit, goat, bovine, horse
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
1H10.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS117104055977353006