Kluczowe dokumenty
SAB1401249
Sigma-Aldrich
Anti-MPST antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC24539, TST2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MPST(4357)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje przeniesienie jonu siarkowego z 3-merkaptopirogronianu na cyjanek lub inne związki tiolowe. Może być zaangażowane w degradację cysteiny i detoksykację cyjanku. W literaturze istnieje zamieszanie między tym białkiem (sulfotransferaza merkaptopirogronianowa, MPST), które wydaje się być cytoplazmatyczne, a sulfotransferazą tiosiarczanową (rodan, TST, GeneID:7263), która jest białkiem mitochondrialnym. Niedobór aktywności MPST jest związany z rzadkim dziedzicznym zaburzeniem znanym jako disulfiduria merkaptolaktatowo-cysteinowa (MCDU). Dla tego genu zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące te same lub różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MPST (NP_066949.1, 1 a.a. ~ 297 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASPQLCRALVSAQWVAEALRAPRAGQPLQLLDASWYLPKLGRDARREFEERHIPGAAFFDIDQCSDRTSPYDHMLPGAEHFAEYAGRLGVGAATHVVIYDASDQGLYSAPRVWWMFRAFGHHAVSLLDGGLRHWLRQNLPLSSGKSQPAPAEFRAQLDPAFIKTYEDIKENLESRRFQVVDSRATGRFRGTEPEPRDGIEPGHIPGTVNIPFTDFLSQEGLEKSPEEIRHLFQEKKVDLSKPLVATCGSGVTACHVALGAYLCGKPDVPIYDGSWVEWYMRARPEDVISEGRGKTH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)