Przejdź do
MABN873
Przeciwciało anty-Kallikreina 6/KLK6, klon E24
clone E24, from mouse
Synonim(y):
Kallikrein-6, hK6, Neurosin, Protease M, Serine protease 18, Serine protease 9, SP59, Zyme
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
E24, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, affinity chromatography
Citations:
-
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
E24, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ELISA: suitable, affinity chromatography: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KLK6(5653)
General description
26,85 kDa obliczone.
Kallikreina-6 (UniProt Q92876; znana również jako hK6, Neurosin, Protease M, Serine protease 18, Serine protease 9, SP59, Zyme) jest kodowana przez gen KLK6 (znany również jako PRSS18, PRSS9) (Gene ID 5653) u człowieka. Kallikreina-6 należy do podrodziny proteaz serynowych kallikreiny, których członkowie są zaangażowani w różne funkcje fizjologiczne, a wiele z nich jest wykorzystywanych klinicznie jako biomarkery nowotworów. Pierwotnie zidentyfikowana z powodu nieprawidłowej ekspresji w raku sutka i jajnika, kallikreina-6 ulega ekspresji w wielu tkankach, w tym w piersi, nerkach i ośrodkowym układzie nerwowym. Wiadomo, że kallikreina-6 rozszczepia składniki macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) i jest zaangażowana w wiele procesów komórkowych, w tym zapalenie, aktywację receptorów i apoptozę. Ponadto, rozregulowana ekspresja KLK6 występuje w chorobach neurodegeneracyjnych i skórnych oraz jest częstym zjawiskiem w wielu typach nowotworów u ludzi. W związku z tym KLK6 stanowi obiecujący biomarker wczesnej diagnozy i/lub niekorzystnego rokowania w tych ludzkich nowotworach złośliwych. Kallikreina-6 jest początkowo wytwarzana jako preproteina z sygnałem (aa 1-16) i propeptydem (aa 17-21), którego rozszczepienie uwalnia dojrzałe białko (aa 22-244).
Immunogen
Rekombinowana ludzka kallikreina 6 o pełnej długości.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Kallikreinę 6/KLK6 w tkance kory mózgowej myszy.
Analiza ELISA: Reprezentatywne partie skoniugowano z biotyną i wykorzystano jako przeciwciało wykrywające do analizy poziomów kallikreiny-6 w ekstraktach cytozolowych jajnika, a także płynach puchlinowych od pacjentek z rakiem jajnika (Shan, S.J., et al. (2007). Br. J. Cancer. 96(2):362-372; Luo, L.Y., et al. (2006). Tumor Biol. 27:227-234).
Analiza hamowania aktywności/funkcji: Reprezentatywne partie hamowały aktywność katalityczną oczyszczonej ludzkiej kalikreiny-6 (hK6) z płynu puchlinowego, jak również rekombinowanej hK6 w testach enzymatycznych bez komórek (Sotiropoulou, G., et al. (2012). Chem. Cent. J. 6(1):148; Luo, L.Y., et al. (2006). Tumor Biol. 27:227-234; Ghosh, M.C., et al. Tumor Biol. (2004). 25(4):193-199).
Oczyszczanie metodą immunopowinowactwa: Reprezentatywne partie skoniugowano z żywicami i zastosowano do oczyszczania powinowactwa kallikreiny-6 z ludzkiego płynu puchlinowego, płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) i mleka matki (Luo, L.Y., et al. (2006). Tumor Biol. 27:227-234; Hutchinson, S., et al. (2003). Clin. Chem. 49(5):746-751).
Anti-Kallikrein 6/KLK6 Antibody, clone E24 to przeciwciało przeciwko kallikreinie 6/KLK6 do stosowania w immunohistochemii (parafina), ELISA, hamowaniu aktywności/funkcji, oczyszczaniu metodą immunopowinowactwa.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Klon E24 reaguje z kallikreiną-6, ale nie z innymi członkami rodziny kallikrein. Reaktywność wobec izoform splicingowych kallikreiny-6 2 i 3 zgłoszonych przez UniProt (Q92876) nie została określona.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w 0,1 M buforze wodorowęglanu sodu, pH 8,2 z 0,02% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human cerebral cortex tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Kallikrein 6/KLK6 in human cerebral cortex tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABN2430MMABC552MABC971
clone
E24, monoclonal
clone
83-1, monoclonal
clone
11C7.1, monoclonal
clone
33.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... KLK6(5653)
Gene Information
human ... KLK7(5650)
Gene Information
human ... KLK1(3816)
Gene Information
human ... KLK13(26085)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg