MABN2430M
Anti-Kallikrein 7 (KLK7) Antibody, clone 83-1
clone 83-1, from mouse
Synonim(y):
Serine protease 6, EC 3.4.21.117, hK7, Stratum corneum chymotryptic enzyme, hSCCE
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
83-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLK7(5650)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Kallikrein 7 (KLK7) in 10 µg of human brain tissue lysate.