Przejdź do
MABN841
Przeciwciało przeciw semaforynie 4A, klon 8B5.1
clone 8B5.1, from mouse
Synonim(y):
Semaphorin 4A, Semaphorin-B, Sema B, Sema4A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8B5.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8B5.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SEMA4A(64218)
General description
Semaforyna-4A (UniProt Q9H3S1; znana również jako Sema B, Semaphorin-B) jest kodowana przez gen SEMA4A (znany również jako CORD10, RP35, SEMAB, SEMB) (ORP UNQ783/PRO1317; Gene ID 64218) u człowieka. Semaforyna-4A jest semaforyną klasy IV typu błonowego, pierwotnie scharakteryzowaną ze względu na jej rolę w prowadzeniu aksonów podczas rozwoju neuronalnego, Semaforyna-4A odgrywa również rolę w aktywacji komórek Th i różnicowaniu komórek Th1 i Th17. Ponadto Semaforyna-4A jest zaangażowana w angiogenezę i migrację komórek śródbłonka poprzez modulowanie sygnalizacji VEGF. Zgodnie z jego ważną rolą w komórkach Th, poziom semaforyny-4A jest podwyższony w próbkach surowicy od pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (MS), którzy słabo reagują na terapię interferonem-beta (IFN-β). Przeciwciała neutralizujące semafor-4A hamują wytwarzanie swoistych antygenowo komórek T i łagodzą eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia (EAE), zwierzęcy model stwardnienia rozsianego.
Zaobserwowano ~85 kDa. Obliczono 83,6 kDa (izoforma 1) i 69,1 kDa (izoforma 2). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane GST odpowiadające domenie Sema ludzkiej semaforyny 4A.
Epitop: Domena Sema
Application
Analiza Western Blotting: 2,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Semaforynę 4A w 10 µg ludzkiego nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE) ARPE-19.
To przeciwciało przeciw semaforynie 4A, klon 8B5.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania semaforyny 4A.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema izoformami splicingu.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgMκ w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human monocytic leukemia THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Semaphorin 4A in 10 µg of human monocytic leukemia THP-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1300962MABN783SAB1411719
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... SEMA4A(64218)
Gene Information
human ... SEMA3E(9723)
Gene Information
human ... SEMA3A(10371)
Gene Information
human ... SEMA6C(10500)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
8B5.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
Sema-3A, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, chicken, human, rat, fish, mouse
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c