MABN783
Anti-Semaphorin 3A Antibody, clone Sema-3A
clone Sema-3A, from mouse
Synonim(y):
Collapsin-1, COLL-1, Sema-3A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Sema-3A, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit, chicken, human, rat, fish, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEMA3A(10371)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Semaphorin 3A in Immunohistochemistry applications (Rosenzweig, S., et. al. (2010). Graefes Arch Clin Exp Opthalmol. 248(10):1423-35).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Semaphorin 3A in Immunofluorescence applications (Nitzan, A., et. al. (2006). Glia. 54(6):545-56; Baranes, K., et. al. (2009). Exp Neurol. 218(1):24-32).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Semaphorin 3A in Western Blotting applications (Nitzan, A., et. al. (2006). Glia. 54(6):545-56; Rosenzweig, S., et. al. (2010). Graefes Arch Clin Exp Opthalmol. 248(10):1423-35).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.01 µg/mL of this antibody detected Semaphorin 3A in 23 µL of enriched culture supernatant from HEK293 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1