Przejdź do
MABN491
Przeciwciało anty-Brevican, klon N294A/6
clone N294A/6, from mouse
Synonim(y):
Brevican core protein, Brain-enriched hyaluronan-binding protein, BEHAB, Brevican
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
N294A/6, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
1680,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
N294A/6, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCAN(63827)
General description
Białko rdzeniowe Brevican (BCAN), znane również jako białko wiążące hialuronian wzbogacone o mózg (BEHAB) lub proteoglikan siarczanu chondroityny 7 (CSPG7), może odgrywać rolę w terminalnie różnicującym się i dorosłym układzie nerwowym podczas rozwoju postnatalnego. Może stabilizować interakcje między hialuronianem (HA) a proteoglikanami mózgu. Istnieją dwie izoformy, przy czym izoforma 1 (~99 kDa) ulega silnej ekspresji od urodzenia do 8 roku życia i jest regulowana w dół do 20 roku życia do niskich poziomów, które są utrzymywane w normalnej dorosłej korze; a izoforma 2 (~72 kDa) ulega ekspresji na jednolicie niskim poziomie przez cały okres rozwoju.
Zaobserwowano ~140 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 96 kDa Wiadomo, że istnieje druga izoforma o masie 69 kDa Białko to może być obserwowane w wyższej masie cząsteczkowej z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach tkankowych można zaobserwować proteolitycznie rozszczepiony fragment Brevican o masie ~50 kDa.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające szczurzemu Brevican.
Application
Analiza Western Blot: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Brevican w 10 µg lizatu ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Brevican w tkankach śródmózgowia szczura, wzgórza szczura i móżdżku szczura.
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia wykryła Brevican w lizacie tkanki mózgowej szczura i w WT, ale nie w lizacie tkanki mózgowej myszy z nokautem Brevican.
Anti-Brevican, klon N294A/6 jest przeciwciałem skierowanym przeciwko białku Brevican, zatwierdzonym do stosowania w WB i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej szczura
Evaluated by Western Blot in rat brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Brevican in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA007865SAB5200881SAB5200883
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
N294A/6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
S294A-6, monoclonal
clone
S294A-6, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
Gene Information
human ... BCAN(63827)
Gene Information
human ... BCAN(63827)
Gene Information
rat ... Bcan(25393)
Gene Information
rat ... Bcan(25393)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ditte S Jonesco et al.
PloS one, 15(6), e0234632-e0234632 (2020-06-20)
Evidence indicate that the brain-specific protein, brevican, is proteolytically cleaved during neurodegeneration, hence positioning fragments of brevican as potential blood biomarkers of neurodegenerative diseases, such as dementia. We aimed to develop two assays capable of detecting the brevican N-terminal (N-Brev)
Moon Hang Kim et al.
Tissue engineering and regenerative medicine, 18(1), 165-178 (2020-09-18)
Chondroitin sulfate glycosaminoglycans (CS-GAGs) are the primary inhibitory GAGs for neuronal growth after central nervous system (CNS) injury. However, the inhibitory or permissive activity of CS-GAG subtypes is controversial and depends on the physiological needs of CNS tissues. In this
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABN49104053252830822