Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007865
Sigma-Aldrich
Anti-BCAN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Brain-enriched hyaluronan-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Brevican core protein precursor antibody produced in rabbit, Anti-Protein BEHAB antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ACYGDMDGFPGVRNYGVVDPDDLYDVYCYAEDLNGELFLGDPPEKLTLEEARAYCQERGAEIATTGQLYAAWDGGLDHCSPGWLADGSVRYPIVTPSQRCGGGLPGVKTLFLFPNQTGFPNKHSRFNVYCFR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCAN(63827)
Opis ogólny
Gen BCAN (brevican) koduje proteoglikan siarczanu chondroityny, który jest członkiem rodziny aggrecan/versican. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1q31. Region N-końcowy zawiera domenę wiążącą kwas hialuronowy. Powtórzenie podobne do naskórkowego czynnika wzrostu, lektyna i domeny podobne do białek regulatorowych dopełniacza są obecne w regionie C-końcowym. Jest to najmniejsze białko rdzeniowe w tej rodzinie i ulega ekspresji w rozwijającym się i dorosłym mózgu. Ulega ekspresji w pierwotnych astrocytach móżdżku, ale nie w neuronach. Białko rdzeniowe ma masę molową 145 kDa, a forma skrócona do N ma masę molową 80 Da.
Immunogen
Brevican core protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz powiązane recenzowane artykuły podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-BCAN antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Brevican jest proteoglikanem, który funkcjonuje w tworzeniu macierzy zewnątrzkomórkowej w mózgu. Jego ekspresja w mózgu wzrasta wraz z jego rozwojem. Odgrywa on rolę w utrzymaniu środowiska zewnątrzkomórkowego dojrzałego mózgu. Proteoglikany funkcjonują w interakcjach komórka-komórka i komórka-matryca w mózgu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71572
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Yamaguchi
Perspectives on developmental neurobiology, 3(4), 307-317 (1996-01-01)
A diverse set of proteoglycans is expressed in the developing and adult brain. This is in stark contrast to the fact that most extracellular matrix components, including fibronectin, laminin, and collagens, are not expressed in adult brain parenchyma. This suggests
P Milev et al.
Biochemical and biophysical research communications, 247(2), 207-212 (1998-06-27)
We have used a slot-blot radioimmunoassay to quantitate the levels of hyaluronan-binding chondroitin sulfate proteoglycans in developing rat brain from embryonic day 14 (E 14) to eight months postnatal. Recombinant nonhomologous regions of the core proteins were used for immunization
H Yamada et al.
The Journal of biological chemistry, 269(13), 10119-10126 (1994-04-01)
To clone novel brain proteoglycans, we employed a strategy based on polyclonal antisera that recognize multiple proteoglycan core proteins. By using an antiserum raised against a fraction enriched for proteoglycans, we isolated three groups of cDNAs from a bovine brain
Josef Zamecnik et al.
The European journal of neuroscience, 36(1), 2017-2024 (2012-04-28)
Focal cortical dysplasias (FCDs) of the brain are recognized as a frequent cause of intractable epilepsy. To contribute to the current understanding of the mechanisms of epileptogenesis in FCD, our study provides evidence that not only cellular alterations and synaptic
Massimiliano Monticone et al.
BMC cancer, 12, 358-358 (2012-08-21)
Most patients affected by Glioblastoma multiforme (GBM, grade IV glioma) experience a recurrence of the disease because of the spreading of tumor cells beyond surgical boundaries. Unveiling mechanisms causing this process is a logic goal to impair the killing capacity