Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A9, monoclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A9, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SH2D1A(4068)
General description
13,90/13,59 kDa (mysia izoforma 1/2) i 14,19 kDa (ludzka izoforma A).
Białko 1A zawierające domenę SH2 (UniProt O60880; znane również jako białko związane z sygnalizacyjną cząsteczką aktywacji limfocytów, białko związane z SLAM, cząsteczka SAP transdukcji sygnału komórek T) jest kodowane przez gen Sh2d1a (znany również jako Xlp) (identyfikator genu 20400) u myszy. SAP/SH2D1A jest 628-aminokwasowym (izoforma A) białkiem adaptorowym ulegającym ekspresji w limfocytach T, komórkach NK, komórkach NK-T i niektórych limfocytach B. SAP/SH2D1A składa się prawie wyłącznie z domeny Src homology 2 (SH2) (a.a. 6-104) i odgrywa ważną rolę w wielu funkcjach komórek odpornościowych, w tym w produkcji cytokin T helper 2 (TH2), produkcji przeciwciał zależnych od komórek T, różnicowaniu komórek folikularnych T helper (TFH), rozwoju komórek NK-T, cytotoksyczności za pośrednictwem komórek T CD8+ i komórek NK. SAP łączy receptory z rodziny sygnalizujących cząsteczek aktywacji limfocytów (SLAM) z sygnałami fosforylacji tyrozyny poprzez interakcję z domeną SH3 kinazy tyrozynowej Fyn z rodziny białek Src. Ponadto SAP może zapobiegać inaktywacji receptorów związanych z SLAM przez negatywne regulatory zawierające domenę SH2, takie jak fosfatazy SHIP-1 i SHP-1, poprzez blokowanie ich interakcji z receptorami. Dowody wskazują również, że SAP/SH2D1A reguluje produkcję przeciwciał zależnych od komórek T i różnicowanie komórek TFH niezależnie od Fyn. Gen SAP/SH2D1A jest zmutowany i inaktywowany w chorobie limfoproliferacyjnej sprzężonej z chromosomem X, rzadkim ludzkim niedoborze odporności charakteryzującym się niekontrolowaną odpowiedzią immunologiczną na zakażenie wirusem Epsteina-Barr.
Immunogen
Rekombinowany mysi SAP pełnej długości znakowany GST.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SAP w lizatach ludzkich komórek NK YT-S (Pérez-Quintero, L.A., et al. (2014). J. Exp. Med. 211(4):727-742).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia immunobarwionych limfocytów CD3+CD4+ krwi obwodowej myszy typu dzikiego, ale nie sh2d1a-knockout (Zhong, M.C., and Veillette, A. (2013). Mol. Cell. Biol. 33(6):1223-1232).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SAP, ale nie EAT-2 lub ERT, egzogennie wyrażone w dojrzałej mysiej linii komórek T BI-141 (Roncagalli, R., et al. (2005). Nat. Immunol. 6(10):1002-1010).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia immunobarwionych limfocytów CD3+CD4+ krwi obwodowej myszy typu dzikiego, ale nie sh2d1a-knockout (Zhong, M.C., and Veillette, A. (2013). Mol. Cell. Biol. 33(6):1223-1232).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SAP, ale nie EAT-2 lub ERT, egzogennie wyrażone w dojrzałej mysiej linii komórek T BI-141 (Roncagalli, R., et al. (2005). Nat. Immunol. 6(10):1002-1010).
Przeciwciało anty-SAP, klon 1A9 jest przeciwciałem przeciwko SH2D1A do stosowania w cytometrii przepływowej, Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunological Signaling
Immunological Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 1A9 reaguje z SAP, ale nie z EAT-2 lub ERT (Roncagalli, R., et al. (2005). Nat. Immunol. 6(10):1002-1010). Klon 1A9 immunobarwił limfocyty CD3+CD4+ krwi obwodowej myszy typu dzikiego, ale nie sh2d1a-knockout (Zhong, M.C., and Veillette, A. (2013). Mol. Cell. Biol. 33(6):1223-1232).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected SAP/SH2D1A in mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected SAP/SH2D1A in mouse splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c