Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
hamster (Armenian)
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
22F6, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IKZF2(22807)
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność Helios wśród większości komórek CXCR5-dodatnich w populacji CD4+Foxp3+ komórek mysich obwodowych węzłów chłonnych (LN) (Chung, Y., et al. (2011). Nat Med.17(8):983-988).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność Helios w Foxp3-dodatniej, ale nie Foxp3-ujemnej, subpopulacji komórek CD4+ z mysich obwodowych węzłów chłonnych (LN) i ludzkich PBMC (Thornton, A.M., et al. (2010). J Immunol.184(7):3433-3441).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia ujawniła zależność wiekową populacji Helios-dodatniej wśród mysich splenocytów CD4+ i mysich tymocytów CD4+/CD8- (Thornton, A.M., et al. (2010). J Immunol.184(7):3433-3441).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła zwiększoną populację Helios-dodatnią wśród Treg stymulowanych TGF-beta, ale nie komórek Teff z mysich obwodowych węzłów chłonnych (LN) i ludzkich PBMC (Thornton, A.M., et al. (2010). J Immunol.184(7):3433-3441).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected Helios in human PBMCs.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| clone 22F6, monoclonal | clone 22F6, monoclonal | clone Ik14, monoclonal | clone 4E9, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... IKZF2(22807) | Gene Information human ... IKZF2(22807) | Gene Information human ... IKZF1(10320) | Gene Information human ... IKZF1(10320) |
| biological source hamster (Armenian) | biological source hamster | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human, mouse | species reactivity - | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF856 | 04055977288377 |