Merck
SAB4701057
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Helios antibody produced in hamster
clone 22F6
Synonim(y):
ANF1A2, IKZF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
hamster
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
22F6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
BC028936.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IKZF2(22807)
Opis ogólny
The armenian hamster monoclonal antibody 22F6 recognizes Helios, a transcription factor expressed in some hematopoietic stem cells, and at high levels in thymic-derived regulatory T cells.
Immunogen
Peptide coresponding to the amino acids 51-107 of Helios
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.